Learn More
JP Selecta™ Drahtkörbe
Artikelnummer. 12092754
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
270 mm
360 mm
440 mm
Außenhöhe (metrisch):
200 mm
220 mm
280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Außenhöhe (metrisch) Packungsgröße
12092754 360 mm 280 mm -
13403669 270 mm 200 mm 1 Stück
12022804 440 mm 220 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12092754 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 1000496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 CHF
    235.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 105.81 CHF
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
  • With electro-bright finish
  • Designed to fit Selecta autoclaves
  • Available in a range of sizes
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 360 mm
Außenhöhe (metrisch) 280 mm
Produkttyp Basket
Eigenschaften 4 Divider compartments basket
Material Stainless Steel
Menge 1 Basket