Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Edelstahl mit Auslaufbogen
Fasspumpe aus Edelstahl mit Auslaufbogen ist elektrisch leitfähig und eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
Marke: Buerkle™ 5601-0800
299.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.42250kg
Beschreibung
Die Bürkle™ Barrel Pump aus Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe kann Strom leiten und erfüllt daher die Anforderungen für den Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten in Kombination mit dem antistatischen Zubehörset. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten eine langfristige und wartungsfreie Verwendung. Förderleistung: ca. 9 bis 22 l/min je nach Pumpenlänge. Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Pumpe an sehr unterschiedliche Anforderungen.- Tauchrohr Ø: 32 mm
- Abnehmbares Auslassröhrchen
Spezifikation
560 mL/Hub | |
560 mL/Hub | |
Auslaufbogen | |
103 cm |
Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1 | |
Geeignet zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten und Lebensmitteln | |
Edelstahl V2A | |
Fasspumpe |