Learn More
Masterflex™ Rohradapter aus Edelstahl mit NPT-Außengewinde und Stecktülle
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke:  Masterflex™ 31210-30
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11811073
  • 72.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
  • Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
Spezifikation
Spezifikation
Adapter mit NPT-Außengewinde und Stecktülle für Schläuche
Edelstahl
1/4 Zoll
1/2 in. NPT(M)
1/2 in. NPT(M)
1/2 NPT(M) x 1/4 Zoll Schlauch-Innendurchmesser
1 27/32 Zoll
1/4 Zoll
1/4 Zoll
7/8 Zoll