Learn More
VACUUBRAND™ Kugelventil aus Edelstahl
392.00 CHF - 1045.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10039440
|
VACUUBRAND™
20675504 |
Kugelventil VKE 16 | Durchmesser: 16 mm |
392.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10085401
|
VACUUBRAND™
20675506 |
Kugelventil VKE 40 | Durchmesser: 40 mm |
1045.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10708031
|
VACUUBRAND™
20675505 |
Kugelventil VKE 25 | Durchmesser: 25 mm |
605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Wir bieten für praktisch alle Anwendungen die passenden Komponenten und ermöglichen so den optimalen Einsatz aller VACUUBRAND Pumpen und Vakuum-Controller.Typ: Kugelhahn mit KF, VKE 25 / DN 25
Spezifikation
Edelstahl | |
Je 1 |