Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kugelflansche aus Edelstahl, Hülse mit Gewinde
Artikelnummer. 11522374
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
15 KF
25 KF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11522374
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05108110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit KF-Hülse
  • Mit Gewinde
  • Material: Edelstahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Standard-Konusverbindung 15 KF