Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel
Artikelnummer. 15839611 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4 l
Länge (metrisch):
285 mm
340 mm
415 mm
Durchmesser (metrisch):
170 mm
210 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839611
Marke: Sampling Systems™ A2961
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz in pharmazeutischen, chemischen und hygienischen Anwendungen. Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel verfügen über einen vollständig geschweißten Griff, um eine hygienische, fugenfreie Oberfläche zu gewährleisten.
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Flacher Schüsselrand
  • 316L-Edelstahl
Spezifikation
Produkttyp Strapazierfähiger Schöpflöffel
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 1 l
Durchmesser (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) 285 mm