Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4 l
Länge (metrisch):
285 mm
340 mm
415 mm
Durchmesser (metrisch):
170 mm
210 mm
270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nutfrei
- Mattierte Oberfläche
- Flacher Schüsselrand
- 316L-Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Strapazierfähiger Schöpflöffel |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Durchmesser (metrisch) | 210 mm |
| Länge (metrisch) | 340 mm |