Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Analog Mass Controller
Click to view available options
Luftstromrate:
2 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mass Flowmeter |
| Luftstromrate | 2 LPM |
| Flussratenbereich | 0 bis 2 LPM |
| Kennwerte der Stromversorgung | Max. 12 V bis 200 mA |
| Temperatur (metrisch) | 5°C to 50°C |