Learn More
Bochem™ Pharmazieschaufel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
220 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
Griff verlötet.
Länge: 220mm
φ Schaufel: 50mm
Länge: 220mm
φ Schaufel: 50mm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pharmaschaufel |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 220 mm |