Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch-Zubehör, Gitterregal
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich in Ihrem Labor. Einlegeböden für Metro-Edelstahl-Laborarbeitstische werden wahlweise aus Edelstahl oder epoxidbeschichtet geliefert.
128.00 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und andere Arbeitstische aus Edelstahl |
---|---|
Tragkraft (angloamerikanisch) | 150 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 68 kg |
Montageart | 3-seitiger Rahmen |
Produkttyp | Drahteinlage |
Produktcode | Marke | Ausführung | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung | Länge (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15937021
|
Metro™
LT30WS |
Edelstahl-Innenraum; | 22.3 Zoll | 6 lbs. |
291.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937041
|
Metro™
LT48WS |
Edelstahl-Innenraum; | 40.3 Zoll | 10 lbs. |
366.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937051
|
Metro™
LT60WS |
Edelstahl-Innenraum; | 52.3 Zoll | 12 lbs. |
404.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927021
|
Metro™
LT30WE |
Epoxidbeschichtet | 22.3 Zoll | 6 lbs. |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927041
|
Metro™
LT48WE |
Epoxidbeschichtet | 40.3 Zoll | 10 lbs. |
177.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927031
|
Metro™
LT36WE |
Epoxidbeschichtet | 28.3 Zoll | 7.5 lbs. |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927051
|
Metro™
LT60WE |
Epoxidbeschichtet | 52.3 Zoll | 12 lbs. |
193.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Einlegeböden werden mit Klemmen auf dreiseitige Rahmen montiert
- Die Nennlast beträgt maximal 150 lb.
- Auch kompatibel mit MetroMax i Laborarbeitstischen
Spezifikation
Metro™ Metromax i™ und andere Arbeitstische aus Edelstahl | |
68 kg | |
Drahteinlage |
150 lb. | |
3-seitiger Rahmen |