Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Platte/Spritzschutz und solidem HD Regal
Stellen Sie Ihren Mitarbeitern einen sichereren Arbeitsplatz zur Verfügung. Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch bietet einen hinteren Spritzschutz, eine feste Ablage, korrosionsbeständige Leistung und eine Edelstahlkonstruktion.
1925.00 CHF - 2355.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 35 Zoll |
Höhe (metrisch) | 89 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15977111
|
Metro™
LTS60S |
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solides HD-Regal | Stationärer Tisch |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937091
|
Metro™
LTS30S |
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solides HD-Regal | Stationärer Tisch |
1925.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917101
|
Metro™
LTS36S |
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solides HD-Regal | Stationärer Tisch |
2030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997101
|
Metro™
LTS48S |
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solides HD-Regal | Stationärer Tisch |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977121
|
Metro™
LTSM30S |
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947131
|
Metro™
LTSM36S |
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
2070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907151
|
Metro™
LTSM60S |
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
2355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927141
|
Metro™
LTSM48S |
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) | Spritzschutz und solider HD Einlegeboden, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
2215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 Zoll | |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |