Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und solidem HD Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
1925.00 CHF - 2355.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 35 Zoll |
Höhe (metrisch) | 89 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15907091
|
Metro™
LTS30IS |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 76,2 x 76,2 x 89 cm (30 x 30 x 35 in.) |
1925.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987091
|
Metro™
LTS36IS |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) |
2030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967101
|
Metro™
LTS48IS |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947111
|
Metro™
LTS60IS |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977141
|
Metro™
LTSM60IS |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) |
2355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947121
|
Metro™
LTSM30IS |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) |
1960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997131
|
Metro™
LTSM48IS |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) |
2215.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15917131
|
Metro™
LTSM36IS |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) |
2070.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 Zoll | |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |