Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
1895.00 CHF - 2320.00 CHF
Spezifikation
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Breite (angloamerikanisch) | 30 Zoll |
Breite (metrisch) | 76,2 cm |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15927091
|
Metro™
LTS30PG |
Arbeitstisch | 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal |
1895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907101
|
Metro™
LTS36PG |
Arbeitstisch | 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal |
2005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987101
|
Metro™
LTS48PG |
Arbeitstisch | 121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal |
2150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967111
|
Metro™
LTS60PG |
Arbeitstisch | 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal |
2285.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15967121
|
Metro™
LTSM30PG |
Arbeitstisch | 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal, Adaptereinsatz |
1925.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15917141
|
Metro™
LTSM48PG |
Mobiler Labortisch | 121,28 x 76,2 x 90,93 cm (47,75 x 30 x 35,8 in.) | HD Regal aus Edelstahl und (4) HD Pfosten und graue Phenol-Platte oder graue Phenol-Platte mit Spritzschutz, Adaptereinsatz Metro™ 5-Zoll-Stabrollen |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937131
|
Metro™
LTSM36PG |
Arbeitstisch | 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal, Adaptereinsatz |
2035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997141
|
Metro™
LTSM60PG |
Arbeitstisch | 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) | Solides HD Regal, Adaptereinsatz |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |
273 kg | |
76,2 cm |