Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, graue Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
1895.00 CHF - 2320.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 36 Zoll |
Höhe (metrisch) | 91,44 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15967091
|
Metro™
LTS30UPG |
Stationärer Tisch | 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen | 70 lbs. |
1895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15947101
|
Metro™
LTS36UPG |
Stationärer Tisch | 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen | 82 lbs. |
1995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15927111
|
Metro™
LTS48UPG |
Stationärer Tisch | 121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen | 101 lbs. |
2140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15907121
|
Metro™
LTS60UPG |
Stationärer Tisch | 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen | 120 lbs. |
2285.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15997121
|
Metro™
LTSM30UPG |
Fahrbarer Tisch | 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | 70 lb |
1925.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15977131
|
Metro™
LTSM36UPG |
Fahrbarer Tisch | 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | 82 lbs. |
2030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15957141
|
Metro™
LTSM48UPG |
Fahrbarer Tisch | 121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | 101 lbs. |
2175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15927151
|
Metro™
LTSM60UPG |
Fahrbarer Tisch | 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | 120 lbs. |
2320.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
91,44 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
36 Zoll | |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |