Learn More
Grant Instruments™ Edelstahlklemme für Kolben
Artikelnummer. 17795009
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
50 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17795009 100 ml-Kolben 1 Stück
17705019 1.000 ml-Kolben 1 Stück
17715019 250 ml-Kolben 1 Stück
17725019 50 ml-Kolben 1 Stück
17735019 500 ml-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17795009 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. HSC100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Grant Instruments UP-168 Plattform, die in ES-20/80 passt
Klammer, Edelstahl, Kolben, UP-168, Plattform, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 100 ml-Kolben
Produkttyp Klemme
Beschreibung Strammsitzende Klammer mit 100 bis 65 mm Durchmesser für UP-168
Zur Verwendung mit (Geräte) UP-168