Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Kolben
100 ml-Kolben
250 ml-Kolben
50 ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 500 ml-Kolben |
| Produkttyp | Klemme |
| Beschreibung | Strammsitzende Klammer mit 500 bis 105 mm Durchmesser für UP-168 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UP-168 |