Learn More
Fisherbrand™ STAINING RACK FOR SLIDES COMPRISING TWO BLOCKS
Geeignet für 25 Objektträger mit 76x 26 mm Durchmesser.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.37800kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Zur Verwendung mit Färbewanne MNK-836-K
- Mit Schwenkgriff für einfaches Entnehmen aus der Wanne
Spezifikation
Färbegestell | |
Mikrsokopobjektträger (25) | |
Mikroskopobjektträger ohne Glasstäbe aus beschichtetem Messing | |
100 mm | |
100 mm |
Lammmuster | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
25 mm |