Learn More
Wheaton™ X6 Staining jar Wheaton with tall lid 5 or 10
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material:
Glas
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Die Kammer ist mit einem besonders hohen Deckel für fünf einzelne Objektträger von 25 mm x 75 mm und 25 mm x 100 mm oder für 10 Objektträger Rücken an Rücken ausgelegt. Aus Kalknatronglas. Ungefähre Innenmaße (L x B x T), 26 mm x 26 mm x 90 mm. Nicht autoklavierbar oder mikrowellengeeignet und nicht für die Verwendung bei Temperaturen unter 15 °C oder über 80 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Material | Glas |
| Typ | Färbebehälter |
| Enthält | Deckel |
| Länge (metrisch) | 26 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Tiefe (metrisch) | 90 mm |