Learn More
Brady™ StainerBondz Polyester-Etiketten mit matter Oberfläche für Mikroskop-Objektträger für M610, M611 und BMP61
Artikelnummer. 17898434
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,9 in.
0,75 x 0,9 in.
0,9 x 0,9 in.
Höhe (metrisch):
9,53 mm
19,05 mm
22,86 mm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Höhe (metrisch) unitSize
17898434 0,375 x 0,9 in. 9,53 mm 500 Stück
17838284 0,75 x 0,9 in. 19,05 mm 250 Stück
17808154 0,9 x 0,9 in. 22,86 mm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17898434 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Polyester mit hervorragender chemischer Beständigkeit wurde für den Einsatz im Färbeprozess für Objektträger und die Kennzeichnung anderer Laborausstattung entwickelt, die eine besonders gute chemische Beständigkeit erfordern.
  • Der äußerst chemikalienbeständige Polyester (B-481) ist auf den Einsatz beim Anfärben von Objektträgern und auf andere Kennzeichnungen im Laborbereich ausgelegt, bei denen eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist.
  • Erbringt gute Leistungen bei der gängigen Anfärbung von Objektträgern mit Hämatoxylin und Eosin
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Öle und Wasser
  • Anwendungstemperatur von -80 bis 130°C (-112 bis 266°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 ° bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dicke (metrisch) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,9 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22.86 mm
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-195-481