Learn More
Brady™ StainerBondz™ matte Polyester-Etiketten für Mikroskop-Objektträger
Erstellen Sie mit dem StainerBondz™ Polyester-Etikettenmaterial (B-481) ganz einfach chemiebeständige Etiketten für Mikroskop-Objektträger. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170884
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17851759
  • 55.70 CHF / 280 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Speziell entwickelt - in vordimensionierten Formen für übliche Objektträger und Gewebekassetten erhältlich, für die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien erforderlich ist
  • Beständig - widerstandsfähig gegen typische Entparaffinierung einschl. Ethanol und Xylen sowie Anfärbung von Objektträgern mit Hämatoxylin und Eosin
  • Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten Oberflächen unter schwierigen Bedingungen
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ StainerBondz™ matte Polyester-Etiketten für Mikroskop-Objektträger > Dimensions: 22.86 mm x 22.86 mm; Printer Compatibility: BMP51;BMP53;M511;M510; Color: Black on White