Learn More
Brady™ StainerBondz™ Mikroskop-Objektträger-Etiketten aus mattem Polyester
Artikelnummer. 17811799 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,25 x 1,05 in.
0,375 x 1 in.
0,75 x 0,9 in.
0,9 x 0,9 in.
Packungsgröße:
280 Stück
320 Stück
360 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17811799 0,75 x 0,9 in. 320 Stück
17821789 0,25 x 1,05 in. 360 Stück
17871719 0,375 x 1 in. 320 Stück
17851759 0,9 x 0,9 in. 280 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17811799 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55 CHF
    56.82 CHF / 320 Stück
    Sparen 2.73 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erstellen Sie mit dem einfachen Gerät chemikalienbeständige Etiketten für Mikroskop-Objektträger. StainerBondz™ Polyester-Etikettenmaterial (B-481). Drucken Sie fast überall mit einem Brady™ Handheld-Etikettendrucker.
  • Erhältlich in vorkonfektionierten Formen für gängige Objektträger und Gewebekassetten, bei denen eine überlegene chemische Beständigkeit erforderlich ist.
  • Widersteht den Belastungen typischer Entparaffinierungsverfahren, einschließlich Ethanol und Xylol, sowie den Färbeverfahren mit Hämatoxylin und Eosin.
  • Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff für feste Haftung auf glatten Oberflächen auch unter extremen Bedingungen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU, 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Satin
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Top
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern; Allgemeine Kennzeichnung; Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Modell M5-194-481
Anzahl pro Packung 320 Etiketten/Karton
Menge 320 Etiketten/Kartusche
Größe 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis 266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.0914 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 0,9 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22.86 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 22.86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number M5-194-481