Learn More
BD Färbemittel-Tropfpipetten
Description
Um Tests durchzuführen, drücken Sie die Pipette zusammen, um die Ampulle zu zerdrücken. Drehen Sie die Pipette um, um bequem Tropfen für Tropfen zu dispensieren.
- Die Pipette enthält einen hermetisch in einer Ampulle versiegelten Tagesvorrat an Reagenz oder Färbemittel
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten Einheitlichkeit und Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Menge | 50 Packung |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Format | Pipette |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird in feuchten Mengen zur Untersuchung von Pilzen verwendet. |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
| Färbemitteltyp | Lactophenol Baumwollblau |
| Volumen (metrisch) | 0.5 mL |
| Produkttyp | Reagenzien/Farbstoff-Tropfpipetten |
Safety and Handling
Product Identifier
- BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers, 50
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, lactic acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?