Learn More
Agilent BioTek Stage Insert CellASIC ONIX2 XT
Stage Insert CellASIC ONIX2 XT ist für den Einsatz mit dem MilliporeSigma beheizten ONIX2-Verteiler vorgesehen
Marke:  Agilent BioTek 1530007BT
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16572162
  • 2670.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Einlegerahmen, Halter und Schlauchhalterung
  • Platte separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Agilent BioTek Microplate Washer and Reader Instruments