Learn More
Scientific Industries Stapeltablett
Artikelnummer. 16607772 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini-100 Orbital-Genie und GTS-100
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16607772 Mini-100 Orbital-Genie und GTS-100 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16607772 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein rutschfestes Tablett, das sich auf die vorhandene Plattform des Mini-100 Orbital-Genie oder auf das GTS-100 stapeln lässt.
Scientific Industries SI-M150 Stapeltablett verbessert die Kombinationsmöglichkeiten durch Stapeln von zwei Tabletts. Das einzigartige rutschfeste Tablett hat Ränder, die eventuell verschüttete Flüssigkeiten auffangen. Ideal zum sanften Schütteln von Gefä
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Ungewöhnlich geformte Gefäße und Behälter
Produkttyp Stapelbares Tablett
Material Thermoplastischer Kunststoff
Tiefe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Tiefe (metrisch) 290 mm
Abmessungen (L x B) 318 x 318 mm
Abmessungen (L x B x H) 318 x 318 x 114 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) Plattform 114 mm
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 11,4 in.
Länge (metrisch) 318 mm
Länge (metrisch) Plattform 290 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,5 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 11,4 in.
Breite (metrisch) 318 mm
Breite (metrisch) Plattform 290 mm
Gewicht (metrisch) 1,3 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen, die sanftes Schütteln erfordern, wie z. B. Western Blots
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-100 Orbital-Genie und GTS-100
Enthält Rutschfestes, stapelbares Tablett
Anzahl Positionen Doppeltes Stapeln von bis zu zwei Stapeltabletts
Gewährleistung und Service 30 Tage