Learn More
Memmert™ Stapelset zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße
Zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße
Marke:  Memmert™ ICO150B42114
215.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17199944
  • 238.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Nur in Verbindung mit Untergestell B33509 oder B43598
  • Bestehend aus Stapelecken
  • Einer Anschlussplatte für die Rückseite, zwei Wandhalterungen
Spezifikation
Spezifikation
ICO150
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Stapelset zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße > ICO150