Learn More
Memmert™ Stapelset zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße
Zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße
Marke: Memmert™ ICO240B48129
506.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur in Verbindung mit Untergestell B33509 oder B43598
- Bestehend aus Stapelecken
- Einer Anschlussplatte für die Rückseite, zwei Wandhalterungen
Spezifikation
ICO240 | |
Zwei Einheiten derselben Größe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Stapelset zum Stapeln von 2 Geräten gleicher Baugröße > ICO240
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur