Learn More
Grant Instruments Stacking Kit
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 Rollen
3 Rollen
Unit Size:
1 Stück
Description
- CTR stacking kit
- Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
Specifications
Specifications
| Aufnahmevermögen | 2 Rollen |
| Produkttyp | Stacking Kit |
| Material | Stainless Steel |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1.2 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 0.5 kg |
| Farbe | Metal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CTR-6 |
| Menge | 1 Ea. |