Learn More
Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung
Artikelnummer. p-8003025 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10468711
Marke: Buerkle™ 71101000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Becher lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend stapeln. Buerkle™ Stapelbare Messbecher mit Griff und blauer Graduierung erleichtern die Volumenbestimmung.
Messbecher mit blauer aufgedruckter Graduierung. Becher können platzsparend gestapelt werden.
  • Offener Griff mit integriertem Ausgießer
  • Polypropylen
  • Konische Form
  • Durchsichtig
  • Autoklavierbar
  • Bruchsicher
  • Gute chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Oberer Durchmesser (metrisch) 125 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material PP (Polypropylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 167 mm
Enthält Griff
Schritten 10 ml
Menge Einzeln
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blaue Skala mit Graduierung