Learn More
Stachyosehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15259876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15259876 250 mg 250 Milligramm
15229836 1 g 1 Gramm
15249876 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15259876 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453142500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54261-98-2
Summenformel C24H42O21
Molekulargewicht (g/mol) 666.58
MDL-Nummer MFCD00149457
InChI-Schlüssel UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stachyose hydrate
Schmelzpunkt 95.0°C to 105.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand + 129.00 (20.00°C c=4, H2O)
Spezifische Drehung + 129.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name 2-[[6-[[6-[3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol;trihydrat
Formelmasse 666.58
Güte Technisch