Learn More
Stachydrinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420002 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68730010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H14 N O2 . Cl
Menge 10 mg
Synonym Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
SMILES [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1,1-Dimethylpyrrolidin-1-ium-2-carbonsäurechlorid
Molekulargewicht (g/mol) 179.64
Formelmasse 179.0713
Reinheit (%) >95