Learn More
Hach Lange™ Stablcal™ Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 1 NTU
Artikelnummer. 10622123
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10622123 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622123 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. 2659842
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hach Lange Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 1 NTU, Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard 1,0 NTU, Volumen: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Stablcal Stabilisierter Formazin-Trübungsstandard
Trübung 1,0 NTU
Volumen (metrisch) 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • StablCal Standard, 1.0 NTU
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde