Learn More
Stabilisierungsmittel, BD
Artikelnummer. 12786498
Click to view available options
Menge:
90 mL
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 12786498
Brand: BD Biosciences 339860
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Specifications
Chemischer Name oder Material Stabilizing Fixative
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird zur Erhaltung der Immunfluoreszenzfärbung von humanen peripheren Blutzellen mit monoklonalen Antikörpern vor der Durchflusszytometrie-Analyse verwendet
Menge 90 mL