Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH für Stabilitätsprüfungen
Stability ICH Klimakammern bestechen durch ihre unvergleichliche Homogenität bei Temperatur und Feuchtigkeit. Diese Klimakammern eignen sich für Stabilitätsprüfungen gemäß ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP und GCCP.
9815.00 CHF - 25905.00 CHF
Spezifikation
Temperaturauflösung 0.1 °C
Temperaturbereich (metrisch) –10 bis 60 °C
Display Twin Display
Temperatursensor 2 Pt100 Class A in 4-wire circuit
Feuchtigkeitsgenauigkeit 1 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13457689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH110C
108 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 12705.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13406606 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH110
108 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 9815.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13447689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH110L
108 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 12565.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13437689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH260
256 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 14765.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13487689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH260C
256 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 19265.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13467689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH260L
256 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 18855.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13477689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH750
749 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 20540.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
13407699 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH750C
749 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 25905.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
13497689 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Memmert™
ICH750L
749 l 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5K) 24780.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unerreichte Homogenität
  • Langfristig stabile Umgebungsbedingungen
  • Klimaprüfung von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Kosmetika
  • Mit TwinDISPLAY + AtmoCONTROL Software
  • Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 80 % r. F.
Spezifikation
Spezifikation
0.1 °C
Twin Display
1 %
R134a
–10 bis 60 °C
2 Pt100 Class A in 4-wire circuit
10 bis 80
230 V, 50/60 Hz