Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH für Stabilitätsprüfungen
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 80 %; Beleuchtung: Optionale Beleuchtungseinheit
Marke:  Memmert™ ICH260C
Additional Details : Gewicht : 153.00000kg
Artikelnummer. 13487689
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Unerreichte Homogenität
  • Langfristig stabile Umgebungsbedingungen
  • Klimaprüfung von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Kosmetika
  • Mit TwinDISPLAY + AtmoCONTROL Software
  • Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 80 % r. F.
Spezifikation
Spezifikation
Akustisch und visuell
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Edelstahl
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
10 to 80%
Refrigerated Incubator
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, chemische Forschung, Temperaturregelung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazie, Bergbau
1 %
Digital electronic CO2-control with automatic zeroing; CO2-supply via sterile filter; intrinsic adjustment of altitude above sea level
R134a
2 Pt100 Klasse A in 4-Draht-Kreislauf
640 mm
800 mm
178 kg
230 V, 50/60 Hz
1.35 W
CE
256 l
Optional Illumination Unit
Deutscher Typ
–10 bis 60 °C
Doppeldisplay
Edelstahl
10 bis 80
ICH260C
0.1 °C
824 mm
1552 mm
500 mm
153 kg
230 V
50/60 Hz