Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH für Stabilitätsprüfungen
Temperaturbereich: –10 °C bis +50 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 80 %; Beleuchtung: Optionale Beleuchtungseinheit
Marke: Memmert™ ICH110C
Additional Details : Gewicht : 109.00000kg
Beschreibung
- Unerreichte Homogenität
- Langfristig stabile Umgebungsbedingungen
- Klimaprüfung von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Kosmetika
- Mit TwinDISPLAY + AtmoCONTROL Software
- Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 80 % r. F.
Spezifikation
Akustisch und visuell | |
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung | |
Edelstahl | |
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel | |
10 to 80% | |
Refrigerated Incubator | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, chemische Forschung, Temperaturregelung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
Digital electronic CO2-control with automatic zeroing; CO2-supply via sterile filter; intrinsic adjustment of altitude above sea level | |
R134a | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Draht-Kreislauf | |
560 mm | |
480 mm | |
127 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1.35 W |
CE | |
108 l | |
Optional Illumination Unit | |
Deutscher Typ | |
–10 bis 60 °C | |
Doppeldisplay | |
Edelstahl | |
10 bis 80 | |
ICH110C | |
0.1 °C | |
745 mm | |
1233 mm | |
400 mm | |
109 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |