missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ST18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16663455
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16663455 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16663455 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599206

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ZNF387.

Repressor that binds to DNA sequences containing a bipartite element consisting of a direct repeat of the sequence 5'-AAAGTTT-3' separated by 2-9 nucleotides. Represses basal transcription activity from target promoters. Inhibits colony formation in cultured breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ST18
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen ST18
Gen-Zugriffsnummer O60284
Gen-Alias AV348974; C2-HC type zinc finger protein r-MyT3; Kiaa0535; mKIAA0535; Myt3; Neural zinc finger factor 3; neural zinc finger protein NZF-3; neural zinc finger transcription factor 3; Nzf3; NZF-3; r-MyT3; St18; ST18 C2H2C-type zinc finger transcription factor; ST18, C2H2C-type zinc finger; suppression of tumorigenicity 18; suppression of tumorigenicity 18 (breast carcinoma) (zinc finger protein); suppression of tumorigenicity 18 protein; suppression of tumorigenicity 18, zinc finger; suppression of tumorigenicity protein 18; ZC2H2C3; ZC2HC10; zinc finger protein 387; ZNF387
Gensymbole ST18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human ST18(Accession O60284), corresponding to amino acid residues T803-N853.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9705
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.