Learn More
IKA™ MISCHGEFAESS 2-15ML ST-20
Kann zum Mischen, Rühren, für Extraktionen, zur Vorbereitung von Bodenprobensuspensionen und für Löslichkeitstests von Medikamenten verwendet werden.
Marke: IKA™ 0003703000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Enthält: Röhrchen, Rührgerät und AbdeckungSpezifikation
ST-20 Schlauch | |
Mischen, Rühren, Extraktionen, Vorbereitung von Bodenprobensuspensionen, Löslichkeitstests für Medikamente | |
Je 1 |
2 bis 15 ml | |
ULTRA-TURRAX™ Schlauchantrieb |