Learn More
BD Vacutainer SST™ II Advance Tubes
Beschreibung
- Contain an inert gel barrier that separates the serum from the blood clot during centrifugation, preventing contamination of the serum.
- Stable barrier between serum and clotted blood during transportation and storage, leading to better analyte stability.
- Routine analytes in clinical chemistry such as potassium are still stable after a week of storage at 2-8°C.
- Clinical evaluation of special chemistries such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins demonstrates a high degree of stability.
- Enable faster centrifugation times of 5 minutes at 3000 g.
- Better sample quality.
- Optimization of the work flow: short centrifugation time, sample processing and archiving in the primary tube.
- No requirement for secondary tubes, reducing the possibility of misidentification.
- Minimum recommended clotting time is 30 minutes.
- Serum separation tubes should be gently inverted 180° and back 5-6 times.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Silica (Clot Activator), Gel Separator |
| Material | PET |
| Verschlusstyp | Hemogard |
| Kapazität (metrisch) | 3.5 mL |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Röhrchengröße | 13 x 75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Venous blood sampling, serum analysis |
| Markertyp | Papier |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, quartz