missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SSR 149415

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
SSR 149415 is a potent and selective vasopressin V1B antagonist (Ki values are 3.7 and 1.3 nM for native and recombinant rat V1b receptors, respectively). Displays >70-fold selectively for rat V1B over V1A, V2 oxytoxin and a range of other receptors and ion channels. Inhibits AVP-induced glucagon release in In-R1-G9 α-pancreatic cells in vitro. Inhibits stress-induced ACTH release and exhibits anxiolytic-like effects in anxiety models. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S,4R)-1-[(3R)-5-Chloro-1-[(2,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-3-(2-methoxyphenyl)-2-oxo-1H-indol-3-yl]-4-hydroxy-N,N-dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide |
| CAS | 439687-69-1 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C30H32ClN3O8S |
| Formelmasse | Observed MW: 630.11 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur