Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SSL4 großer Wipprüttler, 120 V
Beschreibung
- Rutschfeste Matte und Lippe bieten sicheren Halt für Gefäße
- Der integrierte Timer und die digitale Drehzahl-LED-Anzeige liefern reproduzierbare Ergebnisse
- Das optionale Mehrstufensystem verdreifacht die Kapazität Ihres Rüttlers
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 5 bis 70 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 120 V, 60 Hz |
| Spannung | 120 V |
| Frequenz | 60 Hz |
| Modell | Gehäuse SSL4 |