Learn More
SSEA-1 Antibody (CL6334), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18602990 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602990 25 μL 25µL
18366290 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18602990 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP27648725ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SSEA-1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone CL6334
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 μg/mL
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide
Alias gene alpha-(1,3)-fucosyltransferase, CD15, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, ELFT, FCT3AELAM ligand fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), Fucosyltransferase IV, fucT-IV, FUC-TIV, FUTIV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Simboli geni FUT4
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RKPSGAGWEKEWAEAPQEA
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2526.0
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.