Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC (20x), RNAse-frei
Artikelnummer. 15483299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483299 250 ml 250 Milliliter
15493299 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483299 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60561.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die SSC-Lösung wird häufig in Nukleinsäure-Hybridisierungstechniken bei Konzentrationen von 0.1x bis 20x verwendet, je nach Anwendung.  Es wird verwendet, um den Transfer von Nukleinsäuren auf Membranen bei Southern und Northern Blotting, Dot-Blotting sowie Kolonie- und Plaque-Lifts zu erleichtern. 
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
0.3 M Natriumcitrat, 3.0 M Natriumchlorid, pH 7.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SSc
Konzentration 20X
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml