Learn More
SSC 20x Puffer, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- SSC-Puffer, der in der Elektrophorese und in Sedimentationsstudien von DNA-Histon-Aggregaten verwendet wird.
- SSC wird als Hybridisierungspuffer in Immunblotting- und DNA-Microarray-Protokollen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Lösung |
| Konzentration | 20-fach konzentriert |
| Farbe | Transparent, farblos |
| Menge | 500 ml |
| Güte | Molekularbiologie |