Learn More
SS18L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11817-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839143
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
SS18L2
Polyclonal
Unconjugated
SS18L2
KIAA iso, SS18 like protein 2, SS18L2, SYT homolog 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26901, 51188
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9D174, Q9UHA2
SS18L2
SS18L2 Fusion Protein Ag2384
20 μL
Primary
Mouse, Human