missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SRP54 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | SRP54 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839003
|
Proteintech
11729-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16829003
|
Proteintech
11729-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Binds to the signal sequence of presecretory protein when they emerge from the ribosomes and transfers them to TRAM (translocating chain-associating membrane protein).Spezifikation
SRP54 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P14576, P61011, Q6AYB5 | |
116650, 24067, 6729 | |
SRP54 Fusion Protein Ag2327 | |
Primary | |
-20°C | |
SRP54 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SRP54 | |
SRP54 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |