Learn More
SR9243, TRC
Artikelnummer. 30425976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425976 10 mg 10 Milligramm
30420410 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68447510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1613028-81-1
Summenformel C31H32BrNO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 626.62
Synonym SR9243, N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]benzenesulfonamide
IUPAC-Name N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-Trimethyl-N-[[4-(3-Methylsulfonylphenyl)phenyl]methyl]Benzolsulfonamid
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)N(CCc2cccc(Br)c2)Cc3ccc(cc3)c4cccc(c4)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[(3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]benzenesulfonamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
Formelmasse 625.0956