Learn More
SR140 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SR140
Konzentration 0.44 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21399-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16841005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21399-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TMEM184B, also known as C22orf5, is a 407 amino acid multi-pass membrane protein and represents a novel gene in the activation of the MAPK signaling pathway. The gene encoding TMEM184B maps to human chromosome 22; mutations in several of the genes in chromosome 22 are involved in the development of autism, schizophrenia, Phelan-McDermid syndrome and Neurofibromatosis type 2, suggesting that TMEM184B may play a role in these syndromes.
Spezifikation
Spezifikation
SR140
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O15042, Q6NV83
23350, 315903, 67958
SR140 Fusion Protein Ag16093
Primary
-20°C
U2SURP
0.44 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA0332, SR140, U2 associated protein SR140, U2 associated SR140 protein, U2SURP
U2surp
IgG
Antigen Affinity Chromatography