Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR VERSATUS™ Intravenöse Katheter
Beschreibung
- Der Versatus™ IV Die Katheter bestehen aus medizinischem Polyurethan, das sich bei Körpertemperatur weich anfühlt und so für hohen Patientenkomfort sorgt.
- Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Hergestellt aus knickfestem Material, um ein Abknicken beim Einsetzen zu verhindern und so den Patientenkomfort zu erhöhen.
- Geringeres Risiko einer mechanischen Phlebitis, da es aus hochwertigem Polyurethan besteht und sich bei Körpertemperatur weicher anfühlt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyurethan, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Blau |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionsleitungen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |