Learn More
Tocris Bioscience™ SR 12813
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015052
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18015052
Marke: Tocris Bioscience™ 2969/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Pregnane X receptor agonist
SR 12813 is a pregnane X receptor (PXR) agonist (EC50 values are 200 and 700 nM for human and rabbit PXR respectively). Activates the farnesoid X receptor (FXR) at μM concentrations. Displays hypocholesterolemic activity via enhanced degradation of HMG-CoA reductase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126411-39-0
Summenformel C24H42O7P2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SR 12813
Menge 10 mg
Formelmasse 504.53
Reinheit >99%
Molekulargewicht 504.541