Learn More
Witeg™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10767545
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10767545 500 ml -
10032554 1.000 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767545 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 2 626 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.02 CHF
    131.43 CHF / 2 Stück
    Sparen 14.59 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Witeg™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
  • Gemäß Squibb
  • Borosilikatglas
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Birnenförmig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Verbindungsnummer ST 29/32
Länge (metrisch) Stiel 100 mm
Menge 1Pack.
Sperrhahn Ja
Stopfenmaterial PTFE
Anzahl Stopfen ST 29/32
Produkttyp Scheidetrichter